Descripción
Siglec-2/CD22 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-2/CD22 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Siglec-2/CD22 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MYG13 |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Raji cells |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |