missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-15 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18685748 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18685748 0.025 mg 0.03 miligramo
18105068 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18685748 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2411620.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

Siglec-15 Polyclonal specifically detects Siglec-15 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-15
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 μg/mL, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CD33 antigen-like 3SIGLEC-15, CD33 molecule-like 3, CD33L3, HsT1361, sialic acid binding Ig-like lectin 15, sialic acid-binding Ig-like lectin 15, Siglec-15
Símbolos de los genes SIGLEC15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SIGLEC15. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of SIGLEC15. Amino Acid Squence: TFTHPHRHYDGPLT
Peso molecular del antígeno 42 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284266
Especificidad de la prueba SIGLEC15 antibody is predicted to not cross-react with other SIGLEC family members.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.