Learn More
Siglec-11 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498870 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498870 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498870 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177025B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Siglec-11 Polyclonal antibody specifically detects Siglec-11 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Siglec-11
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen sialic acid binding Ig-like lectin 11, sialic acid-binding Ig-like lectin 11, Sialic acid-binding lectin 11, siglec-11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human Siglec11. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Siglec11. Amino Acid Squence: WEPADQEAPSTTEYSEIK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114132
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG