Learn More
Scotch-Brite™ Discos para suelos Diamante Siena
Código de producto. 17128860
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
406 mm
432 mm
505 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17128860 406 mm paquete de 5
17148860 432 mm paquete de 5
17138860 505 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17128860 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100200175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    217.08€ / paquete de 5
    Ahorro 135.92€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la limpieza y el acondicionamiento de suelos de mármol desgastado u opaco, terrazo, pizarra y cemento pulido. Cuando el aspecto del suelo alcanza un brillo medio, se puede utilizar el disco para suelo el Scotch Brite™ Diamante Púrpura Plus para
  • Limpian y pulen el suelo a la vez, para conseguir un acabado de alto brillo sin necesidad de usar productos químicos
  • Ideales para limpiar y abrillantar suelos de mármol desgastado u opaco, terrazo, vinilo, pizarra y cemento pulido
  • Fáciles de usar: no requieren químicos costosos o perjudiciales, solo agua
  • Se recomienda su uso con máquinas de velocidad baja y estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla para suelo
Color Marrón
Diámetro (métrico) 406 mm
Para utilizar con (aplicación) Bruñido
Para utilizar con (equipo) Máquinas de velocidad baja y estándar
Modelo Redondo