Learn More
Bohlender™ Minicaja de guantes SICCO™
Código de producto. 17157674
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio acrílico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17157674 Vidrio acrílico cada uno
1 options
Código de producto. 17157674 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V 170508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3393.89€
    1765.75€ / paquete de 1
    Ahorro 1628.14€
    47% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
Paneles para minicaja de guantes y panel base de vidrio acrílico.
  • Paneles y panel base de vidrio acrílico
  • Puertos de guantes laterales con puertos Iris (uno en el lado derecho, otro en el lado izquierdo)
  • Diámetro de apertura de los guantes:190 mm
Especificaciones
Material Vidrio acrílico
Fondo (imperial) 16 in
Fondo interior (imperial) 15,3 in
Fondo (métrico) 400 mm
Fondo interior (métrico) 390mm
Altura (imperial) 16 in
Altura (imperial) interior 15,3 in
Altura (métrico) 400 mm
Altura (métrico) interior 390mm
Volumen (imperial) 9 gal
Volumen (métrico) 34 L
Peso (imperial) 13 lb
Peso (métrico) 5,7 kg
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (imperial) interior 11 in
Anchura (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) interior 290 mm