Learn More
Bohlender™ Caja de guantes SICCO™ Pure con cámara de transferencia
Código de producto. 17107684
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio acrílico, polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17107684 Vidrio acrílico, polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 17107684 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V 174008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14190.59€
    7730.80€ / paquete de 1
    Ahorro 6459.79€
    45% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Caja de guantes Pure con marco de aluminio y cámara de transferencia con dos puertos de guantes y un par de guantes.
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico
  • Panel base de polietileno
  • Panel frontal con dos puertos de guantes y un par de guantes de tamaño 9,75 fabricados con EPDM resistente a los rayos UV
  • Cámara de transferencia con dos puertas a la derecha; la puerta externa cuenta con un cierre para evitar que se abra accidentalmente
  • La bandeja se extiende por el espacio de trabajo gracias a la abertura de la puerta interna para facilitar la extracción de los productos introducidos
  • Lámpara ultravioleta integrada con control de vida útil en la parte superior para la desinfección del aire y la superficie en el espacio de trabajo
  • Lámpara intercambiable
  • La lámpara ultravioleta es una fuente de radiación libre de ozono que no emite ninguna radiación por debajo de 220 nm
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Excelente visibilidad completa
  • Patas de goma no deslizante
  • Cables de plomo para dispositivos eléctricos
  • Gran abertura frontal
Especificaciones
Material Vidrio acrílico, polietileno
Fondo (imperial) 24 in
Fondo (métrico) 600 mm
Altura (imperial) 28 in
Altura (métrico) 700 mm
Tensión 230 V
Volumen (métrico) 290 L
Peso (imperial) 48,5 lb
Peso (métrico) 22 kg
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (métrico) 1210 mm
Frecuencia 50 Hz