Learn More
Bohlender™ Caja de guantes SICCO™ con sistema de escape
Código de producto. 17167744
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio acrílico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17167744 Vidrio acrílico cada uno
1 options
Código de producto. 17167744 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V 198808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6564.13€
    3905.67€ / paquete de 1
    Ahorro 2658.46€
    40% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Caja de guantes con sistema de escape que cuenta con puertos Iris, paneles de vidrio acrílico y un marco de aluminio.
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico
  • Panel base, conector integrado para el sistema de escape y tapa de cierre de polietileno
  • Puertos Iris y entradas de cable de polietileno y silicona
  • Dos entradas de cable en la parte posterior (superior izquierda y derecha)
  • Dos discos de silicona con ranuras en forma de cruz en cada una de las aberturas y entradas de cable (montados escalonadamente de modo que los segmentos superpuestos permitan un acceso sencillo al espacio interior y el cierre de las aberturas sin utilizar de forma simultánea)
  • Cuando el sistema de escape está encendido, los puertos Iris garantizan la compensación de la presión mediante el flujo de aire
  • Conexión al sistema de escape a través de un conector integrado en el panel superior
  • Este conector está clasificado según el diámetro de los tubos, para tubos con diámetros interiores de 100, 120, 160 y 180 mm
  • Al trabajar sin sistema de escape, se puede cerrar la abertura con su tapa
  • Diámetro de apertura de los guantes:170 mm
  • Distancia entre aberturas:390 mm
  • Estructura de aluminio resistente y ligera
  • Excelente visibilidad completa
  • Patas de goma no deslizante
  • Cables de plomo para dispositivos eléctricos
  • Gran abertura frontal
Especificaciones
Material Vidrio acrílico
Fondo (imperial) 24 in
Fondo interior (imperial) 21 in
Fondo (métrico) 600 mm
Fondo interior (métrico) 540 mm
Altura (imperial) 28 in
Altura (imperial) interior 26 in
Altura (métrico) 700 mm
Altura (métrico) interior 650 mm
Volumen (métrico) 290 L
Peso (imperial) 35 lb
Peso (métrico) 16 kg
Anchura (imperial) 35 in
Anchura (imperial) interior 33 in
Anchura (métrico) 890 mm
Anchura (métrico) interior 850 mm