Learn More
Bohlender™ Caja de guantes SICCO™ Duo 2 con cámara de transferencia
Código de producto. 17167674
Change view
Click to view available options
Material:
Vidrio acrílico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
17167674 Vidrio acrílico cada uno
1 options
Código de producto. 17167674
Marca: Bohlender™ V171008
Caja de guantes Duo 2 con cámara de transferencia que cuenta con paneles de vidrio acrílico y un panel base de polietileno.
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico, panel base de polietileno
  • Partes frontal y posterior con una puerta, dos pares de entradas para guantes opuestas y un par de guantes de caucho natural de tamaño 9 cada una
  • Dos entradas de cable (lado inferior izquierdo)
  • Cámara de transferencia (derecha) con dos puertas; la puerta externa cuenta con un cierre para evitar que se abra accidentalmente
  • La bandeja se extiende por el espacio de trabajo gracias a la abertura de la puerta interna para facilitar la extracción de los productos introducidos y solo funciona desde un lado de la estación de trabajo (parte frontal derecha)
  • Espacio de trabajo y cámara de transferencia, incluidos dos conectores de manguera para el llenado de gas en cada tubo y tubos apropiados (2 tubos de 5 m para el llenado de gas fabricados con PVC y 2 tubos de aireación de 5 m de PE)
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Excelente visibilidad completa
  • Patas de goma no deslizante
  • Cables de plomo para dispositivos eléctricos
  • Gran abertura frontal
  • Conectores para llenado y aireación de gas, incluidos los tubos adecuados
  • Cámara de transferencia para la inserción de otros productos
Especificaciones
Material Vidrio acrílico
Fondo (imperial) 35 in
Fondo interior (imperial) 33 in
Fondo (métrico) 890 mm
Fondo interior (métrico) 845 mm
Altura (imperial) 28 in
Altura (imperial) interior 26 in
Altura (métrico) 710 mm
Altura (métrico) interior 665 mm
Volumen (métrico) 475 L
Peso (imperial) 66 lb
Peso (métrico) 30 kg
Anchura (imperial) 47 in
Anchura (imperial) interior 33 in
Anchura (métrico) 1200 mm
Anchura (métrico) interior 850 mm