Learn More
Bohlender™ Caja de guantes SICCO™ Duo 1 con cámaras de transferencia
Código de producto. 17187674
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio acrílico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
17187674 Vidrio acrílico cada uno
1 options
Código de producto. 17187674 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V173008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15261.75€
    8637.93€ / paquete de 1
    Ahorro 6623.82€
    43% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Caja de guantes Duo 1 con cámaras de transferencia con paneles de vidrio acrílico y marco de aluminio.
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico, panel base de polietileno
  • Parte frontal con cuatro puertos de guantes y dos pares de guantes de caucho natural de tamaño 9
  • Tres entradas de cable en la parte posterior (superior derecha, central e izquierda)
  • Dos cámaras de transferencia (derecha e izquierda) con dos puertas cada una, puertas externas con cierre para evitar la apertura accidental
  • La bandeja se extiende por el espacio de trabajo gracias a la abertura de la puerta interna para facilitar la extracción de los productos introducidos
  • Espacio de trabajo y cámaras de transferencia, incluidos dos conectores de manguera para el llenado de gas en cada tubo y tubos apropiados (tubos de 3 x 5 m para el llenado de gas fabricados con PVC y tubos de aireación de 3 x 5 m fabricados con PE)
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Excelente visibilidad completa
  • Patas de goma no deslizante
  • Cables de plomo para dispositivos eléctricos
  • Gran abertura frontal
  • Conectores para llenado y aireación de gas, incluidos los tubos adecuados
  • Cámaras de transferencia para la inserción de otros productos
Especificaciones
Material Vidrio acrílico
Fondo (imperial) 23 in
Fondo interior (imperial) 22 in
Fondo (métrico) 590 mm
Fondo interior (métrico) 550 mm
Altura (imperial) 27 in
Altura (imperial) interior 25,5 in
Altura (métrico) 690 mm
Altura (métrico) interior 650 mm
Volumen (métrico) 600 L
Peso (imperial) 88 lb
Peso (métrico) 40 kg
Anchura (imperial) 92 in
Anchura (imperial) interior 66 in
Anchura (métrico) 2345 mm
Anchura (métrico) interior 1680 mm