Learn More
Bohlender™ Flujo de aire para caja de guantes SICCO™ con cámara de transferencia
Código de producto. 17117684
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio acrílico, aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17117684 Vidrio acrílico, aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 17117684 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V 174508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20508.71€
    11548.21€ / paquete de 1
    Ahorro 8960.50€
    43% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Flujo de aire para caja de guantes con cámara de transferencia con marco de aluminio y dos puertos para guantes con un par de guantes.
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico, panel base de polietileno
  • Panel frontal con dos puertos para guantes y un par de guantes de caucho natural de tamaño 9, dos derivaciones para cables en la parte posterior (superior izquierda y superior derecha)
  • Cámara de transferencia con dos puertas a la derecha; la puerta externa cuenta con un cierre para evitar que se abra accidentalmente
  • La bandeja se extiende por el espacio de trabajo gracias a la abertura de la puerta interna para facilitar la extracción de los productos introducidos
  • Unidad de filtrado HEPA integrada en la parte superior para una atmósfera de alta pureza en el espacio de trabajo
  • Manómetro para visualizar el grado de saturación del filtro
  • Las tomas de tubos de PE se incluyen en la entrega para la conversión a los diferentes modos de funcionamiento: circulación de aire interna, suministro de aire fresco y escape
  • La conversión se puede realizar sin necesidad de herramientas
  • Cartucho de filtro intercambiable
  • Motor sin mantenimiento ni problemas
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Excelente visibilidad completa
  • Patas de goma no deslizante
  • Gran abertura frontal
  • Cámara de transferencia para la inserción de otros productos
Especificaciones
Material Vidrio acrílico, aluminio
Fondo (imperial) 26 in
Fondo interior (imperial) 21 in
Fondo (métrico) 660 mm
Fondo interior (métrico) 540 mm
Altura (imperial) 40 in
Altura (imperial) interior 26 in
Altura (métrico) 1015 mm
Altura (métrico) interior 650 mm
Tensión 230 V
Volumen (métrico) 290 L
Peso (imperial) 93 lb
Peso (métrico) 42 kg
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (imperial) interior 33 in
Anchura (métrico) 1210 mm
Anchura (métrico) interior 850 mm
Frecuencia 50 Hz