Learn More
Bohlender™ Campana extractora SICCO™
Código de producto. 17117744
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
900 mm
1200 mm
Anchura (métrico) interior:
860 mm
1160 mm
Peso (métrico):
20 kg
23 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Anchura (métrico) interior Peso (métrico) Tamaño de la unidad
17117744 1200 mm 1160 mm 23 kg cada uno
17107744 900 mm 860 mm 20 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17117744 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V196004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3969.79€
    2024.25€ / paquete de 1
    Ahorro 1945.54€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Paneles de campana extractora de policarbonato con conector superior e integrado DN 160 de polipropileno.
  • Marco de aluminio con paneles de policarbonato
  • Panel superior con conector integrado para sistema de escape de polipropileno
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Paneles transparentes y a prueba de roturas fabricados con policarbonato de 5 mm de grosor
  • Conexión estándar DN 160 para tubo aspirador
  • Excelente visibilidad completa
  • Gran abertura frontal para un trabajo cómodo
  • Lado superior de polipropileno para una buena resistencia química
Especificaciones
Material Aluminio, Policarbonato, Polipropileno
Fondo (imperial) 24 in
Fondo interior (imperial) 22 in
Fondo (métrico) 600 mm
Fondo interior (métrico) 560 mm
Descripción Cuellos roscados DN 160
Altura (imperial) 35 in
Altura (imperial) interior 34,6 in
Altura (métrico) 900 mm
Altura (métrico) interior 880 mm
Peso (imperial) 51 lb
Peso (métrico) 23 kg
Anchura (imperial) 47 in
Anchura (imperial) interior 46 in
Anchura (métrico) 1200 mm
Anchura (métrico) interior 1160 mm