Learn More
Bohlender™ Campana extractora SICCO™
Descripción
- Marco de aluminio con paneles de policarbonato
- Panel superior con conector integrado para sistema de escape de polipropileno
- Fabricación de aluminio resistente y ligero
- Paneles transparentes y a prueba de roturas fabricados con policarbonato de 5 mm de grosor
- Conexión estándar DN 160 para tubo aspirador
- Excelente visibilidad completa
- Gran abertura frontal para un trabajo cómodo
- Lado superior de polipropileno para una buena resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio, Policarbonato, Polipropileno |
| Fondo (imperial) | 24 in |
| Fondo interior (imperial) | 22 in |
| Fondo (métrico) | 600 mm |
| Fondo interior (métrico) | 560 mm |
| Descripción | Cuellos roscados DN 160 |
| Altura (imperial) | 35 in |
| Altura (imperial) interior | 34,6 in |
| Altura (métrico) | 900 mm |
| Altura (métrico) interior | 880 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?