Learn More
Bohlender™ SICCO™ Auto Glove Box with Transfer Chamber
Código de producto. 17137684
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio acrílico, aluminio, polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
17137684 Vidrio acrílico, aluminio, polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 17137684 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V175508
Auto Glove Box with Transfer Chamber made of acrylic glass, aluminum, and polyethylene.
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico, panel base de polietileno
  • Parte frontal con dos entradas para guantes y un par de guantes de caucho natural de tamaño 9
  • Dos entradas de cable en la parte posterior (superior derecha y superior izquierda). Incluye un higrómetro en el espacio de trabajo y una cámara de transferencia cada una
  • Cámara de transferencia con dos puertas; la puerta externa cuenta con un cierre para evitar que se abra accidentalmente
  • La bandeja se extiende por el espacio de trabajo gracias a la abertura de la puerta interna para facilitar la extracción del producto introducido
  • Reducción automática de la humedad dentro del espacio de trabajo y de la cámara de transferencia por debajo del 20 % gracias a las unidades de secado automático montadas en la parte posterior del espacio de trabajo y a los cartuchos de desecante en la pared exterior de la cámara de transferencia
  • Los cartuchos de desecante se pueden intercambiar por unos regenerados en caso de saturación
  • Se necesita una conexión eléctrica de 230 V y 50 Hz
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Excelente visibilidad completa
  • Patas de goma no deslizante
  • Cables de plomo para dispositivos eléctricos
  • Gran abertura frontal
  • Secado automático (no es necesaria la regeneración manual del desecante)
  • Humedad interior baja y constante a entre el 20 y el 30 %
  • Cámara de transferencia para la inserción de otros productos
Especificaciones
Material Vidrio acrílico, aluminio, polietileno
Fondo (imperial) 24 in
Fondo interior (imperial) 21 in
Fondo (métrico) 600 mm
Fondo interior (métrico) 540 mm
Altura (imperial) 28 in
Altura (imperial) interior 26 in
Altura (métrico) 700 mm
Altura (métrico) interior 650 mm
Volumen (métrico) 290 L
Peso (imperial) 44 lb
Peso (métrico) 20 kg
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (imperial) interior 33 in
Anchura (métrico) 1210 mm
Anchura (métrico) interior 850 mm