Learn More
SIAH2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18680096 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18680096 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18680096 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299033B
Rabbit Polyclonal Antibody
SIAH2 Polyclonal antibody specifically detects SIAH2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SIAH2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase SIAH2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hSiah2, seven in absentia (Drosophila) homolog 2, Seven in absentia homolog 2, seven in absentia homolog 2 (Drosophila), siah-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human SIAH2.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6478
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG