Learn More
SHP-1 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Código de producto. 18335978 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
18335978 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 18335978 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005777AP22
Antibody Pair
SHP-1 Polyclonal antibody specifically detects SHP-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SHP-1
Aplicaciones Sandwich ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación 1x PBS, pH 7.4
Alias de gen HCP, HCPH, HPTP1C, PTP-1C, PTPN6, SHP1, SHP-1L, SH-PTP1
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5777
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.