Learn More
BRAND™ Probeta graduada de polipropileno de perfil corto
Código de producto. 12055322 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12055322 50 ml 10 PCS
1 options
Código de producto. 12055322 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 41628
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polipropileno, alta claridad.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 50 ml
    Material Polipropileno
    Tolerancia ±1 ml
    Clase Clase B
    Calibración Para el almacenamiento
    Báscula Grabado
    Cantidad 10
    Graduaciones 1 ml
    Límite de error 1,0 mL
    Temperatura máxima 80°C
    Forma Redondo
    Base Type Hexagonal
    Tipo Probeta graduada