Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for E. coli Shiga toxin subunit B.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 34.38 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 34.38-2200 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Línea de productos | Novus |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for E. coli Shiga toxin subunit B. |
| Especies diana | E. coli |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Especie del huésped | Ratón |
| Mostrar más |