Descripción
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PE-Cyanine5.5 |
| Formulación | PBS |
| Especie del huésped | Sheep |
| Inmunógeno | Rat IgG whole molecule |
| Método de purificación | Multi-step |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |