missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHC1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498404 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498404 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498404 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP118908AF750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SHC1 Polyclonal specifically detects SHC1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SHC1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ26504, p66, p66SHC, SH2 domain protein C1, SHC, SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1, SHC (Src homology 2 domain-containing) transforming protein 1, SHCA, SHC-transforming protein 1, SHC-transforming protein 3, SHC-transforming protein A, Src homology 2 domain-containing-transforming protein C1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 300 and 350 of human SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1 using the numbering given in entry NP_892113.4 (GeneID 6464).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6464
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.