missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHC1 Antibody (6E10), Novus Biologicals™

Código de producto. 18297747 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18297747 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18297747 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289051

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SHC1 Monoclonal specifically detects SHC1 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SHC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 60000000000
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 1ml of 2x PBS, PEG, and sucrose
Alias de gen FLJ26504, p66, p66SHC, SH2 domain protein C1, SHC, SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1, SHC (Src homology 2 domain-containing) transforming protein 1, SHCA, SHC-transforming protein 1, SHC-transforming protein 3, SHC-transforming protein A, Src homology 2 domain-containing-transforming protein C1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to aa 33-39 (E33LPpSPSA39) of SHC1 phosphorylated at Ser36 conjugated to KLH.
Método de purificación Multi-step
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6464
Reconstitución Reconstitute with 1 mL water (15 minutes at room temperature).
Especies diana Human, Mouse, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.