Learn More
Memmert™ Dispositivo de agitación para baños de agua
Código de producto. 17110415 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
WTB35
WTB50
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17110415 WTB50 cada uno
17180385 WTB35 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17110415 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor WTB50SV3550
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Dispositivo de agitación con marco de soporte sin tapa a dos aguas& cesta de apoyo (obligatoria)
  • Requiere cubierta de dos vertientes
  • Tensión de 230 V, 50/60 Hz
  • Solicitar cestillo de soporte por separado
  • Incluye bastidor de soporte, frecuencia de agitación de 35 a 160 golpes por minuto (movimiento horizontal hacia atrás
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) WTB50
Tipo Dispositivo de agitación
Velocidad 35-160 rpm