Learn More
SH5-07, MedChemExpress
Código de producto. 16499606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499606 50 mg 50 miligramos
16464346 100 mg 100 miligramos
16433048 10 mg 10 miligramos
16410669 1 mg 1 miligramo
16405787 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100494
MedChemExpress SH5-07 is a hydroxamic acid based Stat3 inhibitor with an IC50 of 3.9 μM in in vitro assay.
SH5-07 is a hydroxamic acid based Stat3 inhibitor with an IC50 of 3.9 μM in in vitro assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SH5-07
CAS 1456632-41-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28F5N3O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (79.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 625.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.61
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease