missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH3BP1 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30595817 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30595817 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30595817 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345365PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SH3BP1 Polyclonal antibody specifically detects SH3BP1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SH3BP1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen 3BP-1, ARHGAP43, SH3 domain binding protein 1, SH3 domain-binding protein 1, SH3-domain binding protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SH3-domain binding protein 1. (Uniprot# Q9Y3L3)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23616
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.