missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH3BGRL Antibody (OTI1E5) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30681353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30681353 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30681353 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345010G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SH3BGRL Monoclonal antibody specifically detects SH3BGRL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SH3BGRL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E5
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC117402, SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like, SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein, SH3BGR, SH3-binding domain glutamic acid-rich protein like
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SH3BGRL (NP_003013) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6451
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.