Learn More
SH3BGRL Antibody (OTI1E5) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Código de producto. 30689350 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30689350 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30689350 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345010AF350
Mouse Monoclonal Antibody
SH3BGRL Monoclonal antibody specifically detects SH3BGRL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SH3BGRL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E5
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC117402, SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like, SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein, SH3BGR, SH3-binding domain glutamic acid-rich protein like
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SH3BGRL (NP_003013) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6451
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1