Learn More
SH3BGR Antibody (3B7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18352789 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18352789 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18352789 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00006450M01
Mouse Monoclonal Antibody
SH3BGR Monoclonal antibody specifically detects SH3BGR in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SH3BGR
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 3B7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH06371
Alias de gen 21-GARP21-glutamic acid-rich protein, 21-Glutamic Acid-Rich Protein (21-GARP)10SH3-binding domain and glutamic acid-rich protein, SH3 domain binding glutamic acid-rich protein, SH3 domain-binding glutamic acid-rich protein, SH3BGR protein, SH3GBR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SH3BGR (AAH06371, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MPLLLLGETEPLKLERDCRSPVEPWAAASPDLALACLCHCQDLSSGAFPNRGVLGGVLFPTVEMVIKVFVATSSGSIAIRKKQQEVVGFLEANKIDFKELDIAGDEDNRRWMRENVPGEKKPQNGIPLPPQIFNEEQYCGDFDSFFSAKEENIIYSFLGLAPPPDSKGSEKAEEGGETEAQKEGSEDVGNLPEAQEKNEEEGETATEETEEIAMEGAEGEAEEEEETAEGEEPGEDEDS
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6450
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ