missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH2D1B Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30595269 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30595269 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30595269 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345368F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SH2D1B Polyclonal antibody specifically detects SH2D1B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SH2D1B
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EAT2EAT-2, EWS/FLI1-activated transcript 2, SH2 domain containing 1B, SH2 domain-containing molecule EAT2, SH2 domain-containing protein 1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SH2 domain containing 1B. (Uniprot# O14796)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117157
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.