missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH2D1A Antibody (S09-5F6), Novus Biologicals™

Código de producto. 18615083 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18615083 100 μg 100 microlitros
18687663 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18615083 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP319771100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SH2D1A Monoclonal antibody specifically detects SH2D1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SH2D1A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S09-5F6
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen DSHPLYP, Duncan disease SH2-protein, EBVS, FLJ92177, IMD5, MTCP1, SAP/SH2D1A, SAPlymphoproliferative syndrome, SH2 domain containing 1A, SH2 domain-containing protein 1A, signaling lymphocyte activation molecule-associated protein, Signaling lymphocytic activation molecule-associated protein, SLAM associated protein/SH2 domain protein 1A, SLAM-associated protein, T cell signal transduction molecule SAP, T-cell signal transduction molecule SAP, XLPDFLJ18687, XLPSH2 domain protein 1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human SH2D1A (Uniprot # O60880)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immune System Diseases, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4068
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.