missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH2D1A Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18310026 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18310026 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18310026 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299726AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SH2D1A Polyclonal specifically detects SH2D1A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SH2D1A
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DSHPLYP, Duncan disease SH2-protein, EBVS, FLJ92177, IMD5, MTCP1, SAP/SH2D1A, SAPlymphoproliferative syndrome, SH2 domain containing 1A, SH2 domain-containing protein 1A, signaling lymphocyte activation molecule-associated protein, Signaling lymphocytic activation molecule-associated protein, SLAM associated protein/SH2 domain protein 1A, SLAM-associated protein, T cell signal transduction molecule SAP, T-cell signal transduction molecule SAP, XLPDFLJ18687, XLPSH2 domain protein 1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant SH2D1A (NP_002342.1; Pro2-Lys97).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immune System Diseases, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.