missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH2B1 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30747641 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30747641 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30747641 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6915P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

SH2B1 Polyclonal antibody specifically detects SH2B1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SH2B1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen FLJ30542, KIAA1299, Pro-rich, PH and SH2 domain-containing signaling mediator, PSM, SH2 domain-containing protein 1B, SH2 domain-containing putative adapter SH2-B, SH2B adapter protein 1, SH2B adaptor protein 1, SH2-B signaling protein, SH2BDKFZp547G1110
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SH2B1, Pro317-Leu467, Accession # Q9NRF2
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25970
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.