Learn More
SH2B1 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Código de producto. 30733865 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30733865 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30733865 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6915J
Goat Polyclonal Antibody
SH2B1 Polyclonal antibody specifically detects SH2B1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SH2B1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ30542, KIAA1299, Pro-rich, PH and SH2 domain-containing signaling mediator, PSM, SH2 domain-containing protein 1B, SH2 domain-containing putative adapter SH2-B, SH2B adapter protein 1, SH2B adaptor protein 1, SH2-B signaling protein, SH2BDKFZp547G1110
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SH2B1, Pro317-Leu467, Accession # Q9NRF2
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25970
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG