Learn More
SH-4-54, MedChemExpress
Código de producto. 16499757
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499757 5 mg 5 miligramos
16483556 25 mg 25 miligramos
16480286 2 mg 2 miligramos
16477206 100 mg 100 miligramos
16417238 10 mg 10 miligramos
16403257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16499757 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY169755mg
MedChemExpress SH-4-54 is a STAT inhibitor that binds to STAT3 and STAT5 with KDs of 300, 464 nM, respectively.
SH-4-54 is a STAT inhibitor that binds to STAT3 and STAT5 with KDs of 300, 464 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SH-4-54
CAS 1456632-40-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H27F5N2O5S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (163.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 610.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.59
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease