Learn More
SGTA Antibody (19E8), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18611928 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611928 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611928 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259426APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SGTA Monoclonal specifically detects SGTA in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SGTA
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 19E8
Conjugado APC
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen alphaSGT, Alpha-SGT, protein containing three tetratricopeptide repeats, SGT1, SGThSGT, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat-containing protein alpha, UBP, Vpu-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SGTA (1-313aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6449
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus