Learn More
SGK3 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30513239 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30513239 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30513239 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338447MFV450
Rabbit Polyclonal Antibody
SGK3 Polyclonal antibody specifically detects SGK3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SGK3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CISK, DKFZp781N0293, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, serine/threonine-protein kinase Sgk3, serum/glucocorticoid regulated kinase 3, serum/glucocorticoid regulated kinase family, member 3, serum/glucocorticoid regulated kinase-like, Serum/glucocorticoid-regulated kinase 3, Serum/glucocorticoid-regulated kinase-like, SGK2, SGKLcytokine-independent survival kinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human SGK3 (NP_037389.4).,, Sequence:, MQRDHTMDYKESCPSVSIPSSDEHREKKKRFTVYKVLVSVGRSEWFVFRRYAEFDKLYNTLKKQFPAMALKIPAKRIFGDNFDPDFIKQRRAGLNEFIQNLVRYPELYNHPDVRAFLQMDSPKHQSDPSEDEDERSSQKLHSTSQNINLG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23678
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG