Learn More
SGI-7079, MedChemExpress
Código de producto. 16491627
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491627 50 mg 50 miligramos
16468167 5 mg 5 miligramos
16456046 100 mg 100 miligramos
16425458 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491627 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12964
MedChemExpress SGI-7079 is a potent and ATP-competitive Axl inhibitor, significantly inhibits the proliferation of SUM149 or KPL-4 cells with an IC50 of 0.43 or 0.16 μM, respectively.
SGI-7079 is a potent and ATP-competitive Axl inhibitor, significantly inhibits the proliferation of SUM149 or KPL-4 cells with an IC50 of 0.43 or 0.16 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SGI-7079
CAS 1239875-86-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26FN7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (74.64 mM)
SMILES N#CCC1=CC=CC(C2=C3C(NC=C3C)=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C(F)=C4)=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 455.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.53
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease