Learn More
Cytiva SFX-Insect™ Medios de cultivo celular
Código de producto. p-7058053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Glutamina, Poloxámero 188
Sin aditivos:
Sin bicarbonato sódico, Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Formulario:
Líquido
Polvo
Tamaño de la unidad:
10 LT
1000 ML
5 litros
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos Formulario unitSize
10024393 6 x 1000 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES Líquido paquete de 6
10531813 5 L Glutamina, Poloxámero 188 Sin bicarbonato sódico, Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES Polvo 5 litros
10673143 1000 mL Glutamina, Poloxámero 188 Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES Líquido 1000 ML
11561911 10 L Glutamina, Poloxámero 188 Sin bicarbonato sódico, Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES Polvo 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10024393 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30278.LS
Diseñados para favorecer la proliferación de varios líneas de células de insectos y la producción de diversas proteínas recombinantes. El medio de cultivo celular SFX Insect™ HyClone™ es un medio sin proteínas que apoya el crecimiento del cult
  • Medios sin proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de células de insectos
Sterilization Method 0.2 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Sin aditivos Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Cantidad 6 x 1000 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz