Learn More
Cytiva SFX-Insect™ Medios de cultivo celular
Descripción
- Medios sin proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | None |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de células de insectos |
| Esterilidad | Sterile |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 |
| Sin aditivos | Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES |
| Cantidad | 6 x 1000 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Mostrar más |