missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SFRS18 Polyclonal antibody specifically detects SFRS18 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SFRS18 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Alias de gen | bA98I9.2, C6orf111, chromosome 6 open reading frame 111, DKFZp564B0769, FLJ14752, FLJ14992, FLJ90147, HSPC306, MGC104269, RP11-98I9.2, Serine/arginine-rich-splicing regulatory protein 130, serine-arginine-rich-splicing regulatory protein 130, Splicing factor, arginine/serine-rich 130, splicing factor, arginine/serine-rich 18, SR rich protein, SR-related protein, SR-rich protein, SRRP130, SRrp130FLJ14853 |
| Inmunógeno | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 200 to 250 of human splicing factor, arginine/serine-rich 18 (splicing factor, arginine/serine-rich 130) using the numbering given in entry NP_056306.1 (GeneID 25957). |
| ID de gen (Entrez) | 25957 |
| Isotype | IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?