Learn More
SFRS18 Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Código de producto. 18609639 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609639 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609639 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10079851AF532
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SFRS18 Polyclonal specifically detects SFRS18 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SFRS18
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA98I9.2, C6orf111, chromosome 6 open reading frame 111, DKFZp564B0769, FLJ14752, FLJ14992, FLJ90147, HSPC306, MGC104269, RP11-98I9.2, Serine/arginine-rich-splicing regulatory protein 130, serine-arginine-rich-splicing regulatory protein 130, Splicing factor, arginine/serine-rich 130, splicing factor, arginine/serine-rich 18, SR rich protein, SR-related protein, SR-rich protein, SRRP130, SRrp130FLJ14853
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 200 to 250 of human splicing factor, arginine/serine-rich 18 (splicing factor, arginine/serine-rich 130) using the numbering given in entry NP_056306.1 (GeneID 25957).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25957
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus