missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SFRS14 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30597134 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30597134 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30597134 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345379B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SFRS14 Polyclonal antibody specifically detects SFRS14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SFRS14
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Arginine/serine-rich-splicing factor 14, DKFZp686M2322, DKFZp779L2418, KIAA0365arginine/serine-rich 14 splicing factor, putative splicing factor, arginine/serine-rich 14, SFRS14, Splicing factor, arginine/serine-rich 14FLJ21855, SRFS14, SURP and G patch domain containing 2, SURP and G-patch domain-containing protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno splicing factor, arginine/serine-rich 14. (Uniprot# Q8IX01)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10147
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.