Descripción
SFMBT2 Monoclonal antibody specifically detects SFMBT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SFMBT2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PCRP-SFMBT2-1B7 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry : 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | KIAA1617, Scm-like with four mbt domains 2, scm-like with four MBT domains protein 2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |