Learn More
Motic™ Cabeza SFC-11C
Código de producto. 15495372
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular, inclinación 45°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de cabeza Tamaño de la unidad
15495372 Binocular, inclinación 45° cada uno
1 options
Código de producto. 15495372 Proveedor Motic™ N.º de proveedor PX11400001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    247.00€ / paquete de 1
    Ahorro 10.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Cabezal de repuesto o modular adecuado para microscopio estereoscópico SFC11-C. Motic™ El cabezal SFC-11C facilita una alineación óptica precisa y asegura una imagen tridimensional y vertical adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la disección hasta el examen de placas de circuitos impresos.
  • El SFC-11 es el microscopio estereoscópico ideal para aplicaciones educativas e industriales.
  • Gradilla de alta resistencia y bloqueo enfoque de piñones con embrague cónico y ajuste de tensión.
  • Inclinado a 45 ° para mayor comodidad y reducir la fatiga.
  • Disponible en tres combinaciones de torreta de magnificación [1X/2X, 1X/3X y 2X/4X], proporcionando así opciones de ampliación para diversas aplicaciones.
  • La distancia de trabajo estándar 95 mm es suficiente para la mayoría de las aplicaciones sin necesidad de añadir objetivos auxiliares.
  • Con una variedad de accesorios disponibles, el SFC-11 puede adaptarse a la mayoría de los requisitos sin necesidad de modificaciones de fábrica o de terceros.
  • Los soportes disponibles van desde los compactos y sencillos soportes de incidentes hasta los soportes de pluma y los soportes relacionados con las placas de circuitos impresos, además de contar con numerosas opciones de brazos para complementar los soportes de forma que se satisfagan todos los requisitos.
  • Las diferentes opciones de contraste permiten realizar observaciones complejas con un simple sistema estéreo simple.
Especificaciones
Potencia de aumento 2X, 4X
Tipos de objetivos Torreta de objetivos tipo C
Para utilizar con (equipo) Microscopio estereoscópico SFC-11C.
Tipo de producto Cabezal de microscopio
Modelo SFC-11C
Estilo de cabeza Binocular, inclinación 45°
Eyepiece Campo ancho WF10X/20 mm