Learn More
Fisherbrand™ Microscopio vertical para biología de la serie SFC-100
Código de producto. 15384398 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de objetivos:
DIN Acromático
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de objetivos Tamaño de la unidad
15384398 DIN Acromático cada uno
1 options
Código de producto. 15384398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    156.75€ / paquete de 1
    Ahorro 40.25€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Método ideal para introducir a los estudiantes en el mundo de la microscopía. El microscopio biológico vertical Fisher Scientific™ serie SFC-100 tiene óptica de alta calidad, fabricada al 100 % de vidrio recubierto ópticamente, lo que garantiza una imagen nítida y clara.
  • El sistema óptico, compuesto al 100 % por cristal con recubrimiento óptico, asegura imágenes claras y nítidas
  • Opciones con innovadora iluminación LED inalámbrica, que no produce calor, o con el sistema de iluminación estándar de tungsteno
  • La sólida estructura metálica garantiza su uso a largo plazo en el aula
  • Sistema de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador 0,65 N.A. con diafragma iris
Descripción Platina plana con pinzas para muestra; tamaño: 12 x 11 cm (4,7 x 4,3 pulg.)
Eyepiece WF10X/18 mm con puntero, bloqueable
Estilo de cabeza Monocular
Tipo de iluminación LED
Potencia de aumento 4X, 10X, 40X
Modelo SFC-100 LED inalámbrico
Tipos de objetivos DIN Acromático
Tipo de producto Microscopio
Incluye Tapa antipolvo, cargador y baterías
Pieza nasal Revólver giratorio triple con resortes de parada
Diseño óptico Sistema óptico finito, 160 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,8 x 5,3 x 14,1 pulg (17,5 x 13,5 x 36 cm)
Peso (imperial) 6,1 lb
Peso (métrico) 2,8kg
Requisitos eléctricos 100-240 V, enchufe para el Reino Unido