missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SF3B5 Polyclonal antibody specifically detects SF3B5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SF3B5 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | MGC3133, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 10 kDa subunit, SF3b10, SF3b5, splicing factor 3B subunit 5, splicing factor 3b, subunit 5, 10kDa, Ysf3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-86 of human SF3B5 (NP_112577.1). MTDRYTIHSQLEHLQSKYIGTGHADTTKWEWLVNQHRDSYCSYMGHFDLLNYFAIAENESKARVRFNLMEKMLQPCGPPADKPEEN |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?