Learn More
Gibco™ SFM Sf-900™ II (1X)
Código de producto. 11580366 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11580366 10 x 500 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 11580366 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10902153
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
SFM Sf-900™ II (1X)
Sf-900™ II SFM es un medio de cultivo celular de insectos libre de suero y de proteínas optimizado para el crecimiento y el mantenimiento de células Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21) y para la producción a gran escala de proteínas recombinantes expresadas mediante el sistema de vectores de expresión baculovirus (BEVS). Este medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y ayuda en el crecimiento de otras líneas de células de lepidópteros.
El SFM Gibco™ Sf-900™ II proporciona:
  • Crecimiento de alta densidad y a largo plazo superior
  • Optimizado para la producción de proteínas recombinantes
  • Formulación sin suero ni proteínas, y lista para su uso
  • Escalable en biorreactores
    Las células de
    Spodoptera frugiperda (Sf9) de crecimiento a largo plazo y de alta densidad cultivadas en SFM Sf-900™ II alcanzan densidades celulares máximas de entre 9 y 12 × 106 células/ml, una mejora significativa sobre las formulaciones de la competencia y el medio Grace (ver Manual del producto). También se observan aumentos del 20 al 100 % en las densidades celulares máximas con las líneas celulares Lymantria dispar (polilla gitana) y Trichoplusia ni (TN-368; gusano falso medidor). El SFM Gibco™ Sf-900™ II es capaz de favorecer los cultivos a > 20 pasajes.
    Optimizado para la producción de proteínas recombinantes
    Tradicionalmente, se ha utilizado medio de Grace complementado con un 10 % de FBS para la expresión de proteínas recombinantes. El SFM Sf-900™ II es un medio mejorado libre de suero y proteínas diseñado para el crecimiento de Sf9 y otras líneas de células de lepidópteros y la producción de virus de insectos y proteínas de ADNr.
    Formulación libre de suero, sin proteínas y lista para su uso
    El SFM Gibco™ Sf-900™ II es un medio libre de suero y sin proteínas que permite una purificación mucho más fácil de su proteína de interés. El SFM Sf-900™ II está listo para usar; no requiere la adición de suero, glutamina o surfactantes. Las células adaptadas a otros medios libres de suero disponibles comercialmente se pueden subcultivar directamente en Sf-900™ II SFM, generalmente sin ninguna otra adaptación. Generalmente, las células requieren cierta adaptación de las formulaciones que contienen suero.
    Escalable en biorreactores
    La utilidad de SFM Sf-900™ II en sistemas de cultivo celular a gran escala se ha demostrado con un biorreactor Celligen™ de 5 l. Se llevaron a cabo con éxito infecciones con rAcNPV produciendo rβ-Gal y rEPO (consulte el manual del producto).
    Uso del producto
    Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Los clientes que utilicen el SFM Gibco™ Sf-900 II en un proceso de fabricación y deban presentar documentación a la FDA podrán solicitarnos una carta de autorización en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
    Sistema de fabricación y calidad conforme a las normas de correcta fabricación actuales
    El SFM Gibco™ Sf-900 II está fabricado en unas instalaciones ubicadas en Paisley, Escocia, Reino Unido, conformes con las normas de correcta fabricación actuales. Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Célula de insecto
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células de insectos
    Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular, cultivo celular de insectos, bioproducción, producción de vacunas virales, cultivo celular de Sf9 y Sf21
    Cantidad 10 x 500 mL
    Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485
    Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
    Descripción SFM Sf-900™ II (1X), 10 x 500 ml, líquido, cultivo celular, Spodoptera frugiperda, especies de S. frugiperda, línea celular Sf9, Sf21, tipo celular de células de insectos, L-glutamina, sin suero, libre de suero, clasificación libre de proteínas, para cultivo celular de insectos