Learn More
Novus Biologicals™ SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Overexpression Lysate
Código de producto. 18212274 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18212274 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18212274 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL113782
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC27577 and based on accession number NM_4959. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens nuclear receptor subfamily 5, group A, member 1 (NR5A1), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación