missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Setipiprant, MedChemExpress

Código de producto. 16471226
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16471226 200 mg 200 miligramos
16499637 5 mg 5 miligramos
16463137 50 mg 50 miligramos
16447136 100 mg 100 miligramos
16447098 10 mg 10 miligramos
16441816 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16471226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.

Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Setipiprant
CAS 866460-33-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H19FN2O3
Cantidad 200 mg
Sinónimo ACT-129968 KYTH-105
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (89.46 mM)
SMILES O=C(O)CN1C2=C(CN(C(C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)=O)CC2)C5=C1C=CC(F)=C5
Peso molecular (g/mol) 402.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.42
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.