Learn More
Setipiprant, MedChemExpress
Código de producto. 16499637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499637 5 mg 5 miligramos
16471226 200 mg 200 miligramos
16463137 50 mg 50 miligramos
16447136 100 mg 100 miligramos
16447098 10 mg 10 miligramos
16441816 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16499637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16635
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.
Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Setipiprant
CAS 866460-33-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H19FN2O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo ACT-129968 KYTH-105
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (89.46 mM)
SMILES O=C(O)CN1C2=C(CN(C(C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)=O)CC2)C5=C1C=CC(F)=C5
Peso molecular (g/mol) 402.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.42
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation