missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SETDB2 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30512550 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30512550 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30512550 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338422MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SETDB2 Polyclonal antibody specifically detects SETDB2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SETDB2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C13orf4, chromosome 13 open reading frame 4, chronic lymphocytic leukemia deletion region 8, Chronic lymphocytic leukemia deletion region gene 8 protein, CLLD8DKFZp761J1217, DKFZp586I0123, EC 2.1.1.43, histone-lysine N-methyltransferase SETDB2, KMT1FCLLL8, Lysine N-methyltransferase 1F, SET domain bifurcated 2, SET domain, bifurcated 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 148-378 of human SETDB2 (NP_114121.2).,, Sequence:, SGACLMKMPLNLKGENPLQLPIKCHFQRRHAKTNSHSSALHVSYKTPCGRSLRNVEEVFRYLLETECNFLFTDNFSFNTYVQLARNYPKQKEVVSDVDISNGVESVPISFCNEIDSRKLPQFKYRKTVWPRAYNLTNFSSMFTDSCDCSEGCIDITKCACLQLTARNAKTSPLSSDKITTGYKYKRLQRQIPTGIYECSLLCKCNRQLCQNRVVQHGPQVRLQVFKTEQKG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83852
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.