Descripción
SETD5 Polyclonal specifically detects SETD5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SETD5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9C0A6 |
| Alias de gen | DKFZp686J18276, FLJ10707, KIAA1757, SET domain containing 5, SET domain-containing protein 5 |
| Símbolos de los genes | SETD5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |